(Isocyanoimino)triphenylphosphorane ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0643-25G I0643-5G
TCIAI0643-25GEA 449 EUR InStock
TCIAI0643-25G TCIAI0643-5G
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane ≥95.0% (par HPLC)
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Formule: C₁₉H₁₅N₂P
MW: 302,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038528
Numéro CAS: 73789-56-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.80 to 9.70 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité