Imidazolidinyl urea ≥90.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Imidurea, 1,1'-Methylenebis(3-(3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea), 1,1'-Methylenebis[3-[3-(hydroxymethyl)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]urea], N,N'-Methylenebis[N'-(3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)urea]
I0665-250G I0665-25G
TCIAI0665-250GEA 156 EUR InStock
TCIAI0665-250G TCIAI0665-25G
Imidazolidinyl urea ≥90.0% (sur base azote total)
Imidazolidinyl urea
Formule: C₁₁H₁₆N₈O₈
MW: 388,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00221482
Numéro CAS: 39236-46-9
EINECS: 254-372-6
Merck Index: 14,04916
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité