3-Iodo-2-propyn-1-yle butylcarbamate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate, N-Butylcarbamic Acid 3-Iodo-2-propynyl Ester, IPBC
I0666-25G I0666-100G
TCIAI0666-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAI0666-25G TCIAI0666-100G
3-Iodo-2-propyn-1-yle butylcarbamate ≥97.0% (par GC)
3-Iodo-2-propyn-1-yle butylcarbamate
Formule: C₈H₁₂INO₂
MW: 281,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072438
Numéro CAS: 55406-53-6
EINECS: 259-627-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05069
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=118c52e044bda588cc87ab70407cebc6eed74af1&vid=118c52e044bda588cc87ab70407cebc6eed74af1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité