Ipriflavone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-chromen-4-one, 7-Isopropoxyisoflavone
I0669-25G I0669-5G
TCIAI0669-25GEA 167 EUR InStock
TCIAI0669-25G TCIAI0669-5G
Ipriflavone ≥98.0% (par GC)
Ipriflavone
Formule: C₁₈H₁₆O₃
MW: 280,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221719
Numéro CAS: 35212-22-7
Merck Index: 14,05074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité