L-Isoleucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ile-OtBu.HCl, tert-Butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
I0685-1G I0685-5G
TCIAI0685-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAI0685-1G TCIAI0685-5G
L-Isoleucine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Isoleucine-tert-butyl ester hydrochloride
Formule: C₁₀H₂₁NO₂
MW: 223.74 g/mol
Point de fusion: 160°C
Numéro MDL: MFCD00058015
Numéro CAS: 69320-89-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité