4-Isopropenyltoluene ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
I0693-25G I0693-5G
TCIAI0693-25GEA 387 EUR InStock
TCIAI0693-25G TCIAI0693-5G
4-Isopropenyltoluene ≥95.0% (par GC) stabilisé
4-Isopropenyltoluene
Formule: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –28°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036510
Numéro CAS: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité