N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(9-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)isobutyramide
I0700-1G I0700-100MG
TCIAI0700-1GEA 346 EUR InStock
TCIAI0700-1G TCIAI0700-100MG
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine
Formule: C₁₄H₁₉N₅O₅
MW: 337,34 g/mol
Point de fusion: 300°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010060
Numéro CAS: 68892-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité