2',3'-O-Isopropylideneadenosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I0702-25G I0702-5G
TCIAI0702-25GEA 151 EUR InStock
TCIAI0702-25G TCIAI0702-5G
2',3'-O-Isopropylideneadenosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3'-O-Isopropylideneadenosine
Formule: C₁₃H₁₇N₅O₄
Numéro MDL: MFCD00005756
Numéro CAS: 362-75-4
EINECS: 206-650-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -100.0 to -110.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité