Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: CPT-11
TCIAI0714-100MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAI0714-100MG
Irinotecan hydrochloride trihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Formule: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
MW: 677,19 g/mol (623,15 anhy)
Point d'ébullition: 257°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01765731
Numéro CAS: 136572-09-3
Merck Index: 14,05091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, methanol)
Water 7.0 to 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité