Irsogladine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0719-5GEA 317 EUR InStock
TCIAI0719-5G TCIAI0719-1G
Irsogladine maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Irsogladine maleate
Formule: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 372,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00873566
Numéro CAS: 84504-69-8
Merck Index: 14,05102
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité