1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0721-25GEA 228 EUR InStock
TCIAI0721-25G TCIAI0721-5G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose ≥98.0% (par GC)
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Formule: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063295
Numéro CAS: 20031-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité