Indapamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Chloro-3-sulphamoylbenzamido)-2-methylindoline
I0730-1G I0730-5G
TCIAI0730-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAI0730-1G TCIAI0730-5G
Indapamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Indapamide
Formule: C₁₆H₁₆ClN₃O₃S
MW: 365,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079375
Numéro CAS: 26807-65-8
EINECS: 248-012-7
Merck Index: 14,04935
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 167.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité