Itraconazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oriconazole
I0732-25G I0732-5G
TCIAI0732-25GEA 319 EUR InStock
TCIAI0732-25G TCIAI0732-5G
Itraconazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Itraconazole
Formule: C₃₅H₃₈Cl₂N₈O₄
MW: 705,64 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00870168
Numéro CAS: 84625-61-6
Merck Index: 14,05245
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité