Ibudilast ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine
I0740-100MG I0740-20MG
TCIAI0740-100MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAI0740-100MG TCIAI0740-20MG
Ibudilast ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ibudilast
Formule: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864808
Numéro CAS: 50847-11-5
Merck Index: 14,04879
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité