3-(Isopropylamino)-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Isopropylamino)propan-1-ol
I0755-25G I0755-5G
TCIAI0755-25GEA 214 EUR InStock
TCIAI0755-25G TCIAI0755-5G
3-(Isopropylamino)-1-propanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Isopropylamino)-1-propanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00483086
Numéro CAS: 33918-15-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité