4-(Isopropylamino)-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0756-1G I0756-5G
TCIAI0756-1GEA 33 EUR InStock
TCIAI0756-1G TCIAI0756-5G
4-(Isopropylamino)-1-butanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Isopropylamino)-1-butanol
Formule: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD14708173
Numéro CAS: 42042-71-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f549e3d6b6c8bba9462bc2247569c148dad27bb&vid=2f549e3d6b6c8bba9462bc2247569c148dad27bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité