2-Iodobenzenesulphonic acid, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0758-1G I0758-5G
TCIAI0758-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAI0758-1G TCIAI0758-5G
2-Iodobenzenesulphonic acid, hydraté ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Iodobenzenesulphonic acid
Formule: C₆H₅IO₃S
MW: 284,07 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD01860232
Numéro CAS: 63059-25-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 6.0 to 13.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité