N'-Isopropylidene-2-nitrobenzenesulphonohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: IPNBSH
I0777-5G I0777-1G
TCIAI0777-5GEA 152 EUR InStock
TCIAI0777-5G TCIAI0777-1G
N'-Isopropylidene-2-nitrobenzenesulphonohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N'-Isopropylidene-2-nitrobenzenesulphonohydrazide
Formule: C₉H₁₁N₃O₄S
MW: 257,26 g/mol
Point de fusion: 136°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09800525
Numéro CAS: 6655-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité