Iron(II) phthalocyanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phthalocyanine Iron(II), Iron phthalocyanine
I0783-200MG I0783-1G
TCIAI0783-200MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAI0783-200MG TCIAI0783-1G
Iron(II) phthalocyanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique), purifié par sublimation
Iron(II) phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆FeN₈
MW: 568,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015953
Numéro CAS: 132-16-1
EINECS: 205-047-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=459012f0e78e6d48ba44545f9065d085803797f4&vid=7977bb38686bd7f09fa1acca9bc19220cb60b9cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité