4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
I0786-1G I0786-5G
TCIAI0786-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAI0786-1G TCIAI0786-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₅IN₂O₂
MW: 252,01 g/mol
Point de fusion: 242°C
Numéro MDL: MFCD00461121
Numéro CAS: 75092-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité