Isopropylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
I0787-5G I0787-25G
TCIAI0787-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAI0787-5G TCIAI0787-25G
Isopropylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Isopropylboronic acid
Formule: C₃H₉BO₂
Point de fusion: 115°C
Numéro MDL: MFCD01319021
Numéro CAS: 80041-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b5a11610c4aa947ec6c7307195fd6b4e808273&vid=51b5a11610c4aa947ec6c7307195fd6b4e808273&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 126.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité