Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-iodylbenzoïque 39,0% (par analyse titrimétrique) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger

Stabilization: Stabilised with benzoic acid + isophthalic acid

I0791-25G I0791-5G
TCIAI0791-25GEA 269 EUR InStock
TCIAI0791-25G TCIAI0791-5G
Acide 2-iodylbenzoïque 39,0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Acide 2-iodylbenzoïque


Formule: C₇H₅IO₄
Point de fusion: 232°C
Numéro MDL: MFCD02912492
Numéro CAS: 61717-82-6
ONU: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 14,05048
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) 39.0 to 50.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité