Imidazo[1,2-a]pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0798-1G I0798-5G
TCIAI0798-1GEA 114 EUR InStock
TCIAI0798-1G TCIAI0798-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine ≥98.0% (par GC)
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,1200 g/mol
Numéro MDL: MFCD06245377
Numéro CAS: 274-95-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité