4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Isopropoxyphenylsulphonyl Chloride
I0802-25G I0802-5G
TCIAI0802-25GEA 359 EUR InStock
TCIAI0802-25G TCIAI0802-5G
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC)
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₁₁ClO₃S
MW: 234,69 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03093083
Numéro CAS: 98995-40-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité