Isophorone oxide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxy-1-cyclohexanone
I0805-25G I0805-5G
TCIAI0805-25GEA 114 EUR InStock
TCIAI0805-25G TCIAI0805-5G
Isophorone oxide ≥97.0% (par GC)
Isophorone oxide
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00085465
Numéro CAS: 10276-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&vid=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité