Isoamyl 4-methoxycinnamate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0815-5G I0815-25G
TCIAI0815-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0815-5G TCIAI0815-25G
Isoamyl 4-methoxycinnamate ≥95.0% (par GC)
Isoamyl 4-methoxycinnamate
Formule: C₁₅H₂₀O₃
MW: 248,32 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00583856
Numéro CAS: 71617-10-2
EINECS: 275-702-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6656ca323dd4cdc6bde350728f1df81b08eca5e2&vid=6656ca323dd4cdc6bde350728f1df81b08eca5e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité