4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)imidazole, 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
I0818-5G I0818-1G
TCIAI0818-5GEA 107 EUR InStock
TCIAI0818-5G TCIAI0818-1G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,1833 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209977
Numéro CAS: 10040-98-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité