(S)-(-)-Sulpiride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Levosulpiride, (S)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulphamoylbenzamide
I0821-25G I0821-5G
TCIAI0821-25GEA 202 EUR InStock
TCIAI0821-25G TCIAI0821-5G
(S)-(-)-Sulpiride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(-)-Sulpiride
Formule: C₁₅H₂₃N₃O₄S
MW: 341,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055220
Numéro CAS: 23672-07-3
Merck Index: 14,08989
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=3, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité