1-Isocyanoadamantane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Adamantyl Isocyanide
I0824-1G I0824-5G
TCIAI0824-1GEA 162 EUR InStock
TCIAI0824-1G TCIAI0824-5G
1-Isocyanoadamantane ≥97.0% (par GC)
1-Isocyanoadamantane
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD02258889
Numéro CAS: 22110-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=372bc6a6d095b6b0d271212766e08c36bcf4a87b&vid=372bc6a6d095b6b0d271212766e08c36bcf4a87b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité