L-Isoserine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3-Amino-2-hydroxypropanoic acid, L-Isoserine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
I0828-1G I0828-5G
TCIAI0828-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAI0828-1G TCIAI0828-5G
L-Isoserine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
L-Isoserine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD03428326
Numéro CAS: 632-13-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité