4-Iodobenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0831-1G I0831-5G
TCIAI0831-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAI0831-1G TCIAI0831-5G
4-Iodobenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Iodobenzylamine
Formule: C₇H₈IN
Numéro MDL: MFCD00047933
Numéro CAS: 39959-59-6
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d983353feb9ec319dba021fe10fd6f36645a8a3&vid=7d983353feb9ec319dba021fe10fd6f36645a8a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité