2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cybutryne, N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
I0842-5G I0842-25G
TCIAI0842-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAI0842-5G TCIAI0842-25G
2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₁H₁₉N₅S
MW: 253,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863779
Numéro CAS: 28159-98-0
EINECS: 248-872-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité