Isoproturon ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
I0843-5G I0843-25G I0843-1G
TCIAI0843-5GEA 106 EUR InStock
TCIAI0843-5G TCIAI0843-25G TCIAI0843-1G
Isoproturon ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Isoproturon
Formule: C₁₂H₁₈N₂O
MW: 206,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078684
Numéro CAS: 34123-59-6
EINECS: 251-835-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,05218
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3405a066103a0706a796992f142ba3b7282b8f1&vid=21f590e3175fb364ef5043c4afef79f06cfb0345&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité