Ivabradine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3-(3-(((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl)(methyl)amino)propyl)-7,8-dimethoxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[d]azepin-2-one hydrochloride, Ivabradine HCl
I0847-200MG I0847-1G
TCIAI0847-200MGEA 102 EUR InStock
TCIAI0847-200MG TCIAI0847-1G
Ivabradine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ivabradine hydrochloride
Formule: C₂₇H₃₆N₂O₅
MW: 505,05 g/mol
Point de fusion: 140°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00929899
Numéro CAS: 148849-67-6
Merck Index: 14,05247
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28338227f8c90a8576df0a48d4477ca6bcd37334&vid=28338227f8c90a8576df0a48d4477ca6bcd37334&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +8.5 deg (C=1, DMSO)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité