Idebenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I0848-1G I0848-5G I0848-25G
TCIAI0848-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAI0848-1G TCIAI0848-5G TCIAI0848-25G
Idebenone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Idebenone
Formule: C₁₉H₃₀O₅
Numéro MDL: MFCD00274552
Numéro CAS: 58186-27-9
Merck Index: 14,04888
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fca859b9f7ae8b09a57ae539c3fa4419c033036&vid=8fca859b9f7ae8b09a57ae539c3fa4419c033036&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité