Acide 3-formylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0851-1G I0851-5G
TCIAI0851-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAI0851-1G TCIAI0851-5G
Acide 3-formylbenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00039575
Numéro CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd32d906b96ba91041b2e35df7572cc53eca52fb&vid=fd32d906b96ba91041b2e35df7572cc53eca52fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité