2-Éthylhexanoate d'étain (II), tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(2-éthylhexanoate) d'étain
18590.22EA 43.6 EUR InStock
ABCRAB204036.0100 18590.22 18590.A3 18590.36
2-Éthylhexanoate d'étain (II), tech.
2-Éthylhexanoate d'étain (II)
Formule: C₁₆H₃₀O₄Sn
MW: 405,12 g/mol
Densité: 1,251
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002676
Numéro CAS: 301-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité