Alcool 2-iodobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0858-5G I0858-25G
TCIAI0858-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAI0858-5G TCIAI0858-25G
Alcool 2-iodobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 2-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00004610
Numéro CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b866abe7e58fd6896b71b8aaa2de28f2355ea6f7&vid=b866abe7e58fd6896b71b8aaa2de28f2355ea6f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité