3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I0859-1G I0859-5G
TCIAI0859-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0859-1G TCIAI0859-5G
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
Formule: C₂₅H₂₈N₆O
Numéro MDL: MFCD00864464
Numéro CAS: 138402-11-6
Merck Index: 14,05083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=070f2300254a2837ce752b8accd82f69601b2c74&vid=070f2300254a2837ce752b8accd82f69601b2c74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité