Icariin ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-en-1-yl)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
I0862-200MG I0862-1G
TCIAI0862-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAI0862-200MG TCIAI0862-1G
Icariin ≥96.0% (par HPLC)
Icariin
Formule: C₃₃H₄₀O₁₅
MW: 676,67 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210516
Numéro CAS: 489-32-7
Merck Index: 14,03617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a4b9d3f61f29197c336dd31f061d3aa22bda0d&vid=a2a4b9d3f61f29197c336dd31f061d3aa22bda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Melting point 235.0 to 239.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -82.0 to -88.0 deg (C=1,Pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité