Alcool 3-iodobenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Iodophenyl)methanol, 3-Iodobenzylalcohol
I0866-5G I0866-25G
TCIAI0866-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAI0866-5G TCIAI0866-25G
Alcool 3-iodobenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 3-iodobenzylique
Formule: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD00004635
Numéro CAS: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&vid=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité