2-Iodo-9,9-diméthyl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Iodo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
I0875-5G I0875-25G
TCIAI0875-5GEA 108 EUR InStock
TCIAI0875-5G TCIAI0875-25G
2-Iodo-9,9-diméthyl-9H-fluorène ≥98.0% (par GC)
2-Iodo-9,9-diméthyl-9H-fluorène
Formule: C₁₅H₁₃I
MW: 320,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD12024272
Numéro CAS: 144981-85-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9031c35f1bf61bbe9dfca282b403a52314da87&vid=9f9031c35f1bf61bbe9dfca282b403a52314da87&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité