N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0877-1G I0877-5G
TCIAI0877-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAI0877-1G TCIAI0877-5G
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₃H₉NO
MW: 111,57 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012599
Numéro CAS: 50632-53-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb7b326c89658456ef3a9e0d356c18e4d1c946c8&vid=bb7b326c89658456ef3a9e0d356c18e4d1c946c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité