Isopropyl-3-aminobut-2-enoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isopropyl 3-Aminocrotonate, Isopropyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Aminocrotonic acid Isopropyl ester, Isopropyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Amino-2-butenoic acid Isopropyl ester
I0884-1G I0884-5G
TCIAI0884-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAI0884-1G TCIAI0884-5G
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1836 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00134272
Numéro CAS: 14205-46-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a62cacb09e0d1278974a72e6f56ea23dbd774921&vid=a62cacb09e0d1278974a72e6f56ea23dbd774921&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité