4-Iodo-1-tritylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
I0890-1G I0890-5G
TCIAI0890-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAI0890-1G TCIAI0890-5G
4-Iodo-1-tritylimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formule: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179542
Numéro CAS: 96797-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc2e7a3c6647b44a16b22a72fd1fd21345b305a8&vid=dc2e7a3c6647b44a16b22a72fd1fd21345b305a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité