Iproniazid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isonicotinic acid 2-Isopropylhydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine
I0893-200MG I0893-1G
TCIAI0893-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAI0893-200MG TCIAI0893-1G
Iproniazid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Iproniazid
Formule: C₉H₁₃N₃O
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153819
Numéro CAS: 54-92-2
EINECS: 200-218-8
Merck Index: 14,05078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a38bc076c5b6cc8f2768dd3afb7d580125ec413&vid=1a38bc076c5b6cc8f2768dd3afb7d580125ec413&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 109.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité