Ipratropium bromide monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Atropine Isopropyl Bromide
I0907-200MG I0907-1G
TCIAI0907-200MGEA 84.7 EUR InStock
TCIAI0907-200MG TCIAI0907-1G
Ipratropium bromide monohydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Ipratropium bromide monohydrate
Formule: C₂₀H₃₀BrNO₃
MW: 412,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD09842549
Numéro CAS: 66985-17-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.5 to 4.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité