2-Méthylpropène ∼8% dans le dichloromethane
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I0909-100ML I0909-500ML
TCIAI0909-100MLEA 34.1 EUR InStock
TCIAI0909-100ML TCIAI0909-500ML
2-Méthylpropène ∼8% dans le dichloromethane
2-Méthylpropène
Formule: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008898
Numéro CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&vid=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 8.0 to 9.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité