2-Méthylpropène ∼15% dans le THF
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I0911-100ML I0911-500ML
TCIAI0911-100MLEA 27.5 EUR InStock
TCIAI0911-100ML TCIAI0911-500ML
2-Méthylpropène ∼15% dans le THF
2-Méthylpropène
Formule: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008898
Numéro CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&vid=ae0ab1b2f0e0764a78f04c29bdd934e23307eecb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 14.0 to 16.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité