3-Iodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Iodo-N-phenylcarbazole
I0913-1G I0913-5G
TCIAI0913-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0913-1G TCIAI0913-5G
3-Iodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (par GC)
3-Iodo-9-phenylcarbazole
Formule: C₁₈H₁₂IN
MW: 369,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261276
Numéro CAS: 502161-03-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43a8aeddde3209952735882cf62482e39bbdc764&vid=43a8aeddde3209952735882cf62482e39bbdc764&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité